Learn More
Dichloressigsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10500551
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichloressigsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10500551
Marke: Thermo Scientific Acros 113062500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 79-43-6
Summenformel C2H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.94
MDL-Nummer MFCD00004223
InChI-Schlüssel JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
PubChem CID 6597
ChEBI CHEBI:36386
IUPAC-Name 2,2--Dichloressigsäure
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroacetic acid
Schmelzpunkt 9.0°C to 11.0°C
Farbe Braun
Dichte 1.5600g/mL
Siedepunkt 194.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2CHCO2H
Brechungsindex 1.4653 to 1.4673
Menge 250 mL
Beilstein 02,202
Fieser 16,115
Merck Index 15,3059
Relative Dichte 1.56
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and ethanol,soluble in acetone
Formelmasse 128.94
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Dichloressigsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >