Learn More
Chloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490373
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490373
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11490373
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11482.0B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chloroacetic acid is used in the production of pharmaceuticals, dyes, detergents, synthetic caffeine, glycine and thioglycolic acid, which acts as a stabilizer in PVC. It acts as a precursor to glyphosate and adrenaline. It also serves as a preservative and bacteriostat. Further, it is used as surface active agents and photosensitive chemicals. It is also used in the O-alkylation of salicylaldehyde and an active component in cosmetics. In addition, it is involved in the preparation of thickening agent carboxymethyl cellulose and carboxymethyl starch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloressigsäure wird bei der Herstellung von Pharmazeutika, Farbstoffen, Tensiden, synthetischem Koffein, Glycin und Thioglycolsäure als Stabilisator in PVC verwendet. Dient als Vorläufer von Glyphosat und Adrenalin. Dient auch als Konservierungsmittel und Bakteriostat. Darüber hinaus als oberflächenaktiver Wirkstoff und lichtempfindliche Chemikalie verwendet. Zudem Verwendung bei der O-Alkylierung von Salicylaldehyd und als aktiver Bestandteil in Kosmetika. An der Herstellung von Verdickungsmittel Carboxymethylcellulose und Carboxymethylstärke beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Diethylether, Benzol, Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-11-8
Summenformel C2H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.494
MDL-Nummer MFCD00002683
InChI-Schlüssel FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeureMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC-Name 2-Chloressigsäure
SMILES C(C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetic acid
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Dichte 1.404
pH <1.0
Siedepunkt 189°C
Flammpunkt 126°C (258°F)
Geruch Pungent
Strukturformel ClCH2CO2H
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1751
Beilstein 605438
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2112
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,acetone,diethyl ether,benzene,chloroform and ethanol.
Formelmasse 94.5
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberA11482.0B,A11482.30
ChargennummerA0459693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog NumberA11482.0B,A11482.30
ChargennummerA0457212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberA11482.0B,A11482.30
ChargennummerM30K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog NumberA11482.0B,A11482.30
ChargennummerA0421214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberA11482.0B,A11482.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Chloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >