Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E339, 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15620750
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E339, 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15620750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15620750
Marke: Honeywell-Fluka 042731KG
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Europäisches Arzneibuch, E339, 98.5 bis 101 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-32-4
Summenformel H25Na2O16P
Molekulargewicht (g/mol) 358.137
MDL-Nummer MFCD00149181
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumphosphat-Dodekahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Dodekahydrat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Dodecahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat, Dinatriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, Dinatriumorthophosphat, Dodekahydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat 2:1:1:12, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61456
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinatriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Menge 1 kg
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
Formelmasse 358.14 mol
Reinheit (%) 98.5 bis 101 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO0190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number04273-1KG
ChargennummerM3320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog Number04273-1KG
ChargennummerM2370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog Number04273-1KG
ChargennummerL3340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2023 Catalog Number04273-1KG
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E339, 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ >