Learn More
Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 10793811
Zum Warenkorb hinzufügen
Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10793811
1 kg
Click to view available options
1 kg
Artikelnummer. 10793811
Marke: JT Baker 0304.1000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Laborreagenzien
Spezifikation
Schmelzpunkt 35°C
CAS 10039-32-4
pH 8.7 to 9.3 (5% Solution at 25°C)
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 101.0%
Summenformel H25Na2O16P
MDL-Nummer MFCD00149181
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name disodium dodecahydrate hydrogen phosphate
Molekulargewicht (g/mol) 358.14
Dichte 1.52 g/cm³ (20°C)
Name des Produkts
Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >