Learn More
Natriumphosphat, Dibasisch, Dodecahydrat, ≥99% (T), Honeywell™ Artikelnummer.: 15636810
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, Dibasisch, Dodecahydrat, ≥99% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15636810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 15636810
Marke: Honeywell-Fluka 716501KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss. p.a., kristallisiert, ≥ 99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinatriumphosphat-Dodecahydrat
CAS 10039-32-4
Menge 1 kg
Summenformel H25Na2O16P
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149181
Synonym Dinatriumphosphat-Dodekahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Dodekahydrat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Dodecahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat, Dinatriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, Dinatriumorthophosphat, Dodekahydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat 2:1:1:12, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 358.137
PubChem CID 61456
Formelmasse 358.14 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Name des Produkts
Natriumphosphat, Dibasisch, Dodecahydrat, ≥99% (T), Honeywell™ >