Learn More
Natriumhypochlorit, 13 % freies Chlor, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
10 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hypochlorite |
Schmelzpunkt | -16,0 °C |
Namenshinweis | 13% Active chlorine |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Lösung |
Menge | 500 mL |
Strukturformel | NaOCl |
Fieser | 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308 |
Merck Index | 15,8762 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hypochlorite
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hypochlorite
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhypochlorit, 13 % freies Chlor, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur