Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, 98.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10023350
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, 98.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10023350
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10023350
Marke: Thermo Scientific Acros 271060025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-32-4
Summenformel HNa2O412H2O
Molekulargewicht (g/mol) 358.13
MDL-Nummer MFCD00149181
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodekahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Schmelzpunkt 35.0°C
Farbe Weiß
pH 9 to 9.4 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Strukturformel Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15, 8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 358.13
Reinheit (%) 98.5%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number271060025,271060100,271060010
ChargennummerA0462982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog Number271060025,271060100,271060010
ChargennummerA0459811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number271060025,271060100,271060010
ChargennummerA0436974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number271060025,271060100,271060010
ChargennummerA0455325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number271060025,271060100,271060010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, 98.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals >