Learn More
Dinatriumhydrogenorthophosphat-Dodecahydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10102880
Zum Warenkorb hinzufügen
Dinatriumhydrogenorthophosphat-Dodecahydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10102880 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10102880
Marke: Fisher Chemical S/4400/53
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Di-Natrium-Wasserstoff-Orthophosphat-Dodecahydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical, Menge: 500 g, CAS: 10039-32-4, Schmelzpunkt: 35 °C, Molekularformel: H25Na2O16P, Molekulargewicht: 358,137, Verpackung: Kunststoffpulverbehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-32-4
Summenformel H25Na2O16P
Molekulargewicht (g/mol) 358.137
MDL-Nummer 149181
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodekahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 35°C
pH 9.0 to 9.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 358.13g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dinatriumhydrogenorthophosphat-Dodecahydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™ >