Learn More
Kaliumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10703811
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10703811 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
3 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10703811
Marke: Fisher Chemical P/5880/53
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
IK, CAS-Nummer-7681-11-0, kali iodid, asmofug e, thyro-Block, pima, Kaliummonojodid, Knollid, Kisol, Kaliumjodid, Kaliumjodid KI, Kaliumjodid, 500 g, 1330 Grad C, CHEBI:8346, Weiß, 166 g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, Kalium;Jodid, 680 Grad C, 11405, 166.003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer 11405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330 °C
Schmelzpunkt 680 °C
Farbe Weiß
pH 6 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 166g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 745
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumiodid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >