Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits
Erzeugen Sie mit SiteClick™ Qdot™ R-PE und Biotin-Antikörpermarkierungskits hell markierte Antikörper für die Durchflusszytometrie, Fluoreszenzbildgebung oder den Western Blot-Nachweis.
Marke:  Invitrogen™ S10469
577.60 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15198735
  • 788.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält alles, was für die Azidmodifizierung und Markierung von 100 µg Antikörper erforderlich ist.
1 kit
405/605
100 μg
Qdot™, SiteClick™
Rot
Qdot 525-800
Labeling Kit
Gesamte Kit nach Erhalt bei 2 bis 6 °C lagern
SiteClick Markierungssystem
Nasseis
Qdot 605
IgG
UV, Violett, Blau, Grün, Gelb
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2800326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberS10469
Chargennummer2729830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberS10469
Chargennummer2725287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2023 Catalog NumberS10469
Chargennummer2604100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog NumberS10469
Chargennummer2525778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2023 Catalog NumberS10469
Name des Produkts
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits > 1 Kit