Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Schutz des Ofens.
Marke: Nabertherm™ 691600508
33.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tmax:1200 °C
- Höhe:12,7 mm
Spezifikation
Geeignet für die Öfen: Le 6, L(T) 5, LV(T) 5 | |
Gerippte Platte | |
Keramik | |
17 cm | |
16 cm |
1200 °C | |
Muffelöfen | |
19 cm | |
1,27 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte > Länge:19cm; Material:Keramik
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur