Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikörpermarkierungskits Artikelnummer.: 10799764
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikörpermarkierungskits
Artikelnummer. 10799764
650/668, Alexa Fluor 647, 1 Stück
Click to view available options
Anregung/Emission:
494/521
531/554
553/566
558/573
579/603
590/616
650/668
680/700
784/814
Marker oder Farbstoff:
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 680
Alexa Fluor 790
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10799764
Marke: Molecular Probes™ A20186
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Multiplex mit helleren, photostabilen Alexa Fluor Antikörpermmarkierungskits ohne intramolekulares Quenching. Konjugieren Sie Antikörper mit 9 verfügbaren Fluorophoren für Durchflusszytometrie, ICC, IHC, IF, ELISA oder HCS. Jedes Kit enthält genug Farbstoff, um 100 μg pro Reaktion mit 5 Reaktionen pro Kit zu konjugieren.
Alexa Fluor Antikörpermarkierungskits bieten eine praktische Möglichkeit, Antikörper oder Proteine (> 40 kDa) mit bis zu neun Farbstoffen in verschiedenen Farben zu beschriften. Konjugierte Antikörper erzeugen eine geringere Hintergrundfluoreszenz mit weniger unspezifischer Bindung und eignen sich ideal für Multiplexing in einer Vielzahl von Anwendungen. Jedes Kit enthält ausreichend Farbstoff für die Konjugate von 100 μg pro Reaktion und ausreichend Reagenz für fünf Reaktionen. Proben sind innerhalb von nur 90 Minuten konjugiert und einsatzbereit.
Mit den Fluoreszenzfarbstoffen, die in unseren Alexa Fluor Antikörperkennzeichnungskits enthalten sind, können mehrere primäre Antikörper desselben Isotyps oder Antikörper derselben Spezies im gleichen Experiment verwendet werden, indem sie direkt mit kompatiblen Fluorophoren gekennzeichnet werden. Konjugate sind ideal für mehrere Anwendungen, einschließlich Durchflusszytometrie, fluoreszierender Mikroskopie, Immunozytochemie, Immunhistochemie, Primärnachweisen, ELISA,, indirekter Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) und vieles mehr. Jedes Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien und Fluorophore zur Durchführung von fünf separaten Markierungsreaktionen sowie zur Aufreinigung der resultierenden Konjugate. Diese Kits sind miteinander kompatibel, einfach zu verwenden und ermöglichen Multiplexing in verschiedenen Anwendungen, die Bildgebung erfordern.
Zu den Merkmalen der Alexa Fluor Antikörperkennzeichnungskits gehören:
• Gekennzeichnete Proteine sind in 90 Minuten gebrauchsfertig (ca.15 Minuten Arbeitsaufwand)
• Beschriften Sie bis zu 100 µg Protein pro Reaktion (fünf Reaktionen pro Kit)
• Etikettenproteine über 40 kDa
• Enthält praktische Zentrifugenfilter
• Stabilisierende Proteine wie BSA sollten vor der Markierung
• aus der Probe entfernt werden Enthält detaillierte Anweisungen zur Bestimmung des Grads der Kennzeichnung (DOL)
Die verschiedenen Antikörperkennzeichnungskits
Grün fluoreszierende Alexa Fluor 488 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 494/521 nm; angeregt mit einer 488 nm Argonlaserlinie und nachgewiesen unter FITC/Cy2-Standardfiltern
Gelb fluoreszierendes Alexa Fluor 532  – Anregungs- und Emissionsmaxima von 531/554 nm; angeregt mit einer 532 nm Nd:YAG-Laserlinie und nachgewiesen unter Rhodamin 6G-Standardfiltern
Orange fluoreszierendes Alexa Fluor 546 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 558/573 nm; angeregt mit einer 543 nm He-Ne-Laserlinie und nachgewiesen unter TRITC/Cy3-Standardfiltern
Orange fluoreszierendes Alexa Fluor 555 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 553/566 nm; angeregt mit einer 543 nm He-Ne-Laserlinie und nachgewiesen unter TRITC/Cy3-Standardfiltern
Orange-rot fluoreszierendes Alexa Fluor 568 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 579/603 nm; angeregt mit einer 568 nm Kr-Laserlinie und nachgewiesen unter Rhodamin Red/Cy3.5-StandardfFiltern
Rot fluoreszierendes Alexa Fluor 594 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 590/616 nm; angeregt mit einer 594 nm Kr- oder He-Ne-Laserlinie und nachgewiesen unter Texas Red Standardfiltern
Tiefrot fluoreszierendes Alexa Fluor 647 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 650/668 nm; angeregt mit einer 633 oder 635 nm Kr- oder He-Ne-Laserlinie und nachgewiesen unter APC/Cy5-Standardfiltern
Nah-IR fluoreszierendes Alexa Fluor 680 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 680/700 nm
Nah-IR fluoreszierendes Alexa Fluor 790 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 784/814 nm
Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor Farbstoffe heller, photostabiler und pH-beständiger in einem Bereich zwischen pH 4 und 10. Bei der Verwendung von Alexa Fluor Farbstoffen kann ein höherer Kennzeichnungsgrad ohne intramolekulares Quenching erzielt werden. Unser individualisierter Konjugationsservice ist effizient, absolut vertraulich und nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Die Qualität unserer Arbeit ist uns wichtig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antikörpermarkierungskit
Menge 1 Kit(s)
Inhalt und Lagerung Das Alexa Fluor™ 647 Antikörperkennzeichnungskit wird mit 5 Fläschchen mit reaktivem Farbstoff, Natriumbicarbonat, Reinigungsharz, Spin-Säulen und Entnahmeröhrchen geliefert.
Bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt lagern. Komponente A kann zwischen -20 und +8 °C gelagert werden.
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Anregung/Emission 650/668
Markierungsmethode Konjugationsbasiert
Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Alexa Fluor™
Chemische Reaktivität Amin
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 647
Farbe Fernrot
Labeling Target Antikörper, Proteine
Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
Name des Produkts
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikörpermarkierungskits >