Learn More
Thermo Scientific™ BIX-02188, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 467971000
528.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
BIX-02188 | |
(3 Z)-3-[[[3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylen]-2,3-dihydro-2-oxo-1 H-indol-6-carboxamid | |
C25 H24 N4 O2 | |
Fest | |
95% |
334949-59-6 | |
100 mg | |
412,49 | |
Reagenz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344379 | Analysenzertifikat | 09/10/2020 |