Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe
Dichtung für Schraubverbindungsverschluss.
1.36 CHF - 84.75 CHF
Spezifikation
Material Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Befestigen von Röhrchen; Abdichtung
Menge 10 St./Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15931541
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286200405
6 mm GL 14
19.30 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10345191
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286200602
6 mm GL 18 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15874598
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286201007
10 mm GL 18
20.45 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15369797
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286201204
8 mm GL 25
33.25 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10548411
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286204604
26 mm GL 45
5.41 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15824618
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286218007
14 mm GL 32
46.85 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10141831
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286200808
8 mm GL 18 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15814618
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286217808
12 mm GL 32
49.55 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10420303
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286201401
10 mm GL 25 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15884598
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286201607
12 mm GL 25
31.55 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15804618
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286217602
10 mm GL 32
48.70 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15844618
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286218401
18 mm GL 32
46.85 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15834618
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286218204
16 mm GL 32
46.85 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15854618
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286218607
20 mm GL 32
46.85 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15217458
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286204801
32 mm GL 45
84.75 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT.Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Rohren
  • Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT
Spezifikation
Spezifikation
Silikon
Befestigen von Röhrchen; Abdichtung
10 St./Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe