Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe
Dichtung für Schraubverbindungsverschluss.
Marke:  DWK Life Sciences 286200405
17.86 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15931541
  • 19.30 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT.Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Rohren
  • Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
GL 14
12 mm
Befestigen von Röhrchen; Abdichtung
10 St./Packung
Silikon