Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe
Dichtung für Schraubverbindungsverschluss.
Marke:  DWK Life Sciences 286200602
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10345191
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT.Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Rohren
  • Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
GL 18
16 mm
Fixieren von Rohren; Abdichtung
10/Pk.
Silikon