Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe
Dichtung für Schraubverbindungsverschluss.
Marke: DWK Life Sciences 286201007
18.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT.Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Rohren- Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT
Spezifikation
10 mm | |
GL 18 | |
16 mm |
Befestigen von Röhrchen; Abdichtung | |
10 St./Packung | |
Silikon |