Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe
Dichtung für Schraubverbindungsverschluss.
Marke:  DWK Life Sciences 286217808
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15814618
  • 49.55 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT.Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Rohren
  • Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
GL 32
29 mm
Befestigen von Röhrchen; Abdichtung
10 St./Packung
Silikon