Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe
Dichtung für Schraubverbindungsverschluss.
Marke:  DWK Life Sciences 286204604
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10548411
  • 5.41 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT.Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Rohren
  • Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26 mm
GL 45
42 mm
Fixieren von Rohren; Abdichtung
10/Pk.
Silikon