Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe
Dichtung für Schraubverbindungsverschluss.
Marke: DWK Life Sciences 286218007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT.Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Rohren- Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
14 mm | |
GL 32 | |
29 mm |
Befestigen von Röhrchen; Abdichtung | |
10 St./Packung | |
Silikon |