missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit PTFE-Stopfen

Aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter mit PTFE-Stopfen sind mit einem Absperrhahn ausgestattet und eignen sich hervorragend für den Flüssigkeitstransfer.

Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04030173

Artikelnummer. 10316121

  • 325.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Ohne Skala, mit PTFE-Stopfen
  • Beschriftungsetikett
  • Borosilikatglas
Spezifikation

Spezifikation

2000 ml
6.0 mm
Polyethylen
Borosilikatglas
1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit PTFE-Stopfen > Fassungsvermögen (metrisch) 2000mL.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt