Learn More
asecos™ Granulat Universal Feinkorn
Zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.
Marke:  asecos™ 9906
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17886526
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 0,5-1 mm Körnung
  • 20 kg Sack bindet bis zu 18 l Heizöl
  • Dringt in kleine Vertiefungen und Risse ein
  • Bestens geeignet für großen Kontakt mit der Oberfläche und schnelle Absorption (z. B. Verkehrsflächen)
  • Optimale Rutschfestigkeit auch bei völliger Sättigung
Spezifikation
Spezifikation
Loose Particulate
Saugfähiges Granulat
44.09 lb.
20 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ Granulat Universal Feinkorn > Weight: 20 kg