Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter
Hergestellt aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter enthalten eine Halteeinrichtung mit Schraubgewinde, eine NS-Hülse und einen PE-Stopfen mit PTFE-Hahnküken. Ohne Skala.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004149
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Scheidetrichter, hergestellt aus Borosilikatglas.- Mit Schraubgewindehalterung
- NS-Buchse und PE-Stecker mit PTFE-Stopfen.
- Nicht graduiert
Spezifikation
250 mL | |
Je 1 | |
Polyethylen | |
Trenntrichter |
Borosilikatglas | |
4 mm; Polytetrafluorethylen | |
29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter > Volumen: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur