Learn More
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Ausschwingrotoren
Erweitern Sie mit den Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Rotoren für die neuen Thermo Scientific™ Zentrifugen für Blutbankanwendungen die Kapazität einzelner Becher auf Blutbeutel mit einer Kapazität von bis zu 550 ml.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003881
13310.60 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15890582
  • 24893.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Decken Sie den Blutverarbeitungsbedarf Ihres Labors für normalen bis mittleren Durchsatz mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 Ausschwingrotor mit einer Blutbeutelkapazität von 6 x 550 ml, oder rüsten Sie mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8 Ausschwingrotor bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel auf.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz mit der Flexibilität, sie mit einer Kapazität von 6 oder 8 x 550 ml-Blutbeuteln (6 oder 8 x 1000 ml) bei Verwendung derselben Becherauswahl. Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.
Diese Rotoren mit Windschutz verfügen über Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Technologie, und bieten, basierend auf einer technischen Evaluierung von Designs desselben Rotorkörpers mit und ohne Windschutz, Energieeinsparungen von bis zu 64 %.
Kompatibel mit den Funktionen Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die sofortiges Öffnen des Rotordeckels, Deckellagerung und Rotorerkennung ermöglichen, um Zeit zu sparen und die Integrität Ihrer Proben zu schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HAEMAFlex 8 Ausschwingrotor
Ausschwingrotor
7.144 × g
Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 und Sorvall BP 8 und 16 Zentrifugen
Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen
8 x 550 ml Blutbeutel (8 x 1.000 ml)
4.600 U/min
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Ausschwingrotoren > 6/8, Ausschwingrotor, 6 x 550 ml, 8 x 550 ml, Blutbeutel, 5.000 U/min