Learn More
Eppendorf™ Dichtungsmatte für Deepwell-Mikrotiterplatten 96/1000 und 96/500
Bietet einen sicheren und zuverlässigen Verschluss sowie Inkubation, Verarbeitung, Lagerung und Archivierung von Proben.
Marke: Eppendorf™ 0030127978
193.99 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bietet leistungsstarke Versiegelungsmöglichkeiten für Inkubation und Lagerung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
50 | |
96/1000- und 96/500-Deepwell-Platten |
96 | |
Dichtungsmatte, PCR-frei |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
14Minuten
28Sekunden
49 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen