Learn More
Thermo Scientific™ Dichtungsmatten für 96 Wells
GREENER_CHOICE
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96 Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0566
134.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10293223
  • 181.00 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96-Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
96-Well-Versiegelungsabdeckungen sind für 96-Well-Lagerplatten vorgesehen und sowohl im durchstechbaren als auch im autoklavierbaren Format erhältlich. Die runden oder quadratischen Abdeckungen bestehen aus Thermoplast-Elastomer und eigenen sich zur langfristigen Lagerung.
Thermo Scientific 96-Well-Versiegelungsabdeckungen sind für 96-Well-Lagerplatten vorgesehen und sowohl im durchstechbaren als auch im autoklavierbaren Format erhältlich. Die runden oder quadratischen Abdeckungen bestehen aus Thermoplast-Elastomer und eigenen sich zur langfristigen Lagerung.
Besondere Merkmale
  • Runde oder quadratische Abdeckungen zur Versiegelung von 96-Well-Lagerplatten
  • Alphanumerische Gitterreferenzierung
  • Aus firmeneigenem Thermoplast-Elastomer geformt, für flexibles Design
  • Geeignet zur langfristigen Lagerung
  • Erhältlich im autoklavierbaren oder durchstechbaren Format
    Durchstechbare Variante:
  • Lösungsmittelbeständig (einschließlich DMSO, Ethanol und Isopropanol)
  • Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
  • Zum Durchstechen sind 6 N erforderlich
  • Temperaturbereich: −20 °C bis +55 °C
    Autoklavierbare Variante:
  • Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
  • Temperaturbereich: −20 °C bis +130 °C
Gefährlich: Nein
Lagerbedingung: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Thermo Scientific Matrix
    Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.
    Aktionscode: 25075
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dichtungsmatten für 96 Wells > Runde Kappe; DeepWell-Matten mit durchstechbaren Kappen