Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Dichtungsmatte für 96-Well PCR-Mikrotiterplatten
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lagerungsanwendungen
Marke:  Axygen™ AM-96-PCR-RD
209.95 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12577897
  • 344.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lageranwendungen
Axygen bietet Laboren mit hohem Durchsatz Versiegelungsmaterialien, die den besonderen Erfordernissen einer immer weitergehenden Automatisierung gerecht werden, und das zu einem hervorragenden Preis. Jede einzelne “Well-Versiegelung,” versiegelt sich nach einem Durchstechen selbst und stellt so einen luftdichten Abschluss des Wells sicher. Geeignet für PCR, Aufbewahrung von chemischen Substanzen, ELISA, Gewebekulturen.
  • Aus Silikon einer für die Forschung tauglichen Güteklasse
  • Autoklavierbare Matten nach einer Spülung in einem Ethanol-Bleichbad wiederverwendbar
  • Für 96-Rundwell PCR-Mikrotiterplatten: PCR-96-C, PCR-96-MB-C, PCR-96-LP-FLT-C, PCR-96-FLT-C, PCR-96-SG-C, PCR-96-AB-C, PCR-96-LP-AB-C, PCR-96M2-HS-C, PCR-96-FS-C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Unsteril
96
10
Rund
Silikon
Autoklavierbar
10/Pckg.
Dichtungsmatte
96-Well PCR-Mikrotiterplatten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Dichtungsmatte für 96-Well PCR-Mikrotiterplatten > Dichtungsmatte für 96 Deepwell-PCR-Mikrotiterplatten