Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Kryoboxen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von bis zu 100 Röhrchen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
Marke:  Fisherbrand™ FB71421
21.26 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12861593
  • 25.95 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kryoboxen mit Stülpdeckel, PP, Format 133 x 133 mm
  • Hochqualitatives Polypropylen (PP)
  • In Naturfarbe und anderen Farben lieferbar
  • Kisten sind höhenverstellbar
  • Die Kisten sind in 6 modernen Farben mit numerischer Codierung und entsprechenden Belüftungen für das Ablassen von Kondenswasser lieferbar
  • Das Raster mit einer Größe von 6 x 6 bis 10 x 10 fasst 36 bis 100 Röhrchen
  • Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
  • Lieferbare Raster: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numerisch codiert
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Kryobox
10 x 10
133 mm
Polypropylen
Schiebedeckel
133 mm
50 bis 75 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Kryoboxen > Farbe: Naturfarben; Raster: 10 x 10