Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Immuno Breakable Module, C8 LockWell, MediSorp
Es stehen vier Oberflächen und eine Vielzahl von Wells und Konfigurationen zur Auswahl. Immuno Breakable Module bieten eine optimale Auswahl an Produkten für Ihren Assay.
Marke: Thermo Scientific™ 446470
343.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Auswahl stehen vier Oberflächen und eine Vielzahl von Wells und Konfigurationen. Thermo Scientific™ Immuno Breakable-Module bieten eine optimale Auswahl an Produkten für den spezifischen Assay. Sie bieten chargenübergreifende Verlässlichkeit und Well zu Well Reproduzierbarkeit.
Entscheiden Sie sich zwischen LockWell, BreakApart und Breakable 1 x 8-Modulen in standardmäßigen 96-Well-Rahmen.- Für Festphasen-Immunoassays, z. B. ELISA
- Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
- Freistehende Module sind einfach in der Handhabung
- Alphanumerisches System für einfache Orientierung
- Passend für Standardausrüstungen
- Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse
- Polystyrol
Auswahl der Oberfläche
- PolySorp™, Immulon™ 1B und Universalbindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
- Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette von Biomolekülen
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
- MultiSorp™ ist stark hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Spezifikation
Abbrechbare Streifen | |
Ja | |
Ohne Deckel | |
Kolorimetrisch | |
60 Kartons | |
Rahmen | |
350 μl | |
250 μl | |
Rund | |
60 | |
Keine |
Leicht hydrophil | |
Streifenplatte | |
Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
96 | |
MediSorp | |
Zur Bindung diverser Biomoleküle | |
10 | |
Proteine |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185229 | Konformitätsbescheinigung | 15/02/2025 | 446470 |
185061 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2025 | 446470 |
163573 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 446470 |
166337 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 446470 |
172804 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 446470 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.