Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Ofenschutz.
Marke: Nabertherm™ 691601098
73.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gerippte Keramikplatte
- Tmax: 1200° C
- Material: Keramik
Spezifikation
Muffelofen LE 14 | |
1200 °C | |
Keramik | |
210 x 290 x 12,7 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte > 210 x 290 x 12,7 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur