Learn More
RETSCH Probenteiler
Marke:  RETSCH 40.610.0005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10572121
  • 1570.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Probenverteiler
50 mm
3 Auffangbehälter zu je  8 l, Ständer und Trennkopf, aus galvanisiertem Blech
50 mm
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
RETSCH Probenteiler > Tiefe:50mm