Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Plus Orientation Kit, 2 mL
Binden und kovalentes Immobilisieren von Antikörpern zur Herstellung einer wiederverwendbaren Affinitätsreinigungssäule mit hohem Bindungsvermögen mit Protein A- oder G- Agarosesäulen und DSS-Crosslinker.
Marke:  Thermo Scientific™ 44893
782.70 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10128403
  • 1174.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Pierce™
Protein A IgG Plus Orientation Kit
2 bis 10 mg Kaninchen-IgG pro Säule
Affinität, Agaroseharz
Ausreichend für: Für die Immobilisierung von 2 bis 10 mg Kaninchen-IgG pro Säule
• Säulen mit rekombinantem Protein A, 2 ml, 2 Säulen
• Disuccinimidylsuberat (DSS), 2 x 13 mg
• PBS-Packung (für 500 ml), 1 Packung
• Blockierpuffer, 6 ml
• IgG-Elutionspuffer, 15 ml
• Antikörperbindungs-/Waschpuffer, 120 ml
• Säulenzubehör
Bei 4 °C lagern.
2 Columns
Protein A
Zentrifugationssäule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Plus Orientation Kit, 2 mL > Kit mit Protein A-Agarose; Kit mit 2 Säulen