Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit Dichtungsmatten
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit den praktischen 96-Well-Mikrotiterplattenkits, vorverpackt mit Glas oder PTFE-Fläschchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-K109
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15112779
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mithilfe der Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Mikrotiterplattenkits mit Dichtungsmatten. Die gebrauchsfertigen Kits sind mit allen für 96 Wells konfigurierten Autosamplern kompatibel und bieten eine umfassende Auswahl an 96-Well-Mikrotiterplatten, vorab eingesetzte Glas- oder PTFE-Fläschchen sowie Dichtungsmatten aus Silikon oder PTFE.
  • Einige dieser praktischen Mikrotiterplattenkits mit werkseitig eingesetzten Glas- oder PTFE-Fläschchen und Dichtungsmatten mit 96 Positionen sind auch mit Schneidwerkzeug erhältlich
  • Matten versiegeln die Proben für die Lagerung
  • Die Glaseinsätze der Platten sorgen für eine höhere Reaktionsträgheit im Vergleich zu reinen PP-Platten
  • Ein einzigartiges Schneidwerkzeug ermöglicht die Entnahme einzelner Proben ohne Entfernen der Dichtung, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
1 Packung
Löschen
Silikon/PTFE, Glas, Glass
1000 μl
Fläschchen: 60180-V107; Matte: 60180-M157
Eingeschnürt
Quadratwell
7,6 mm
8 x 12
Webseal
Einbausatz für Glasplatten mit 96-Positionen-Matte
96
Quadratisch
1
1/Packung
47,3 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit Dichtungsmatten > 45 mm H; 1.000 μl; 7,6 mm ID; Verengtes Profil; Verschlusskappe
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.