Learn More
Ambion™ Silencer™ vorkonfigurierte siRNA
Silencer™ vorkonfigurierte siRNA
Marke:  Ambion™ AM16811
641.86 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
671.34 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10456914
  • 1002.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
siRNA
Silencer™, Ambion™
Standard
Pulver
Vorgefertigte siRNA CY(TM)3, 20 nmol, Pulver, Lagerung bei Raumtemperatur, klassisch 21-mers, die die aktuellen Verbesserungen im siRNA-Design enthalten, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und chemische Modifikationen, Silencer Select vorkonfigurierte siRNAs, Guaranteed-To-Silence auf der Grundlage ihres bewährten Designs
Silencer Pre-Designed siRNA
Vorkonfigurierte SiRNA CY(TM)3
20 nmol
Name des Produkts
Ambion™ Silencer™ vorkonfigurierte siRNA > 20 nmol