Learn More
Mettler Toledo™ Fülllösungen für Elektroden
Die Zusammensetzung aus besonders hochwertigen Reagenzien gewährleistet ein optimales Leistungsverhalten.
Marke: Mettler Toledo™ 51343184
14.49 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wässrige Lösung mit anorganischen und organischen Bestandteilen
- Lieferung in Flaschen mit 25 ml (0.9 oz.) Füllvolumen
Spezifikation
0,9 oz. | |
3 mol/l | |
KCl gesättigt mit AgCl Gel; 25 ml |
25 mL | |
Referenzelektrode |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Fülllösungen für Elektroden > M KCl gesättigt mit AgCl Gel; 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur