Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalknatronglas
Trichter aus Klarglas, hergestellt aus Kalknatronglas. Der Fisherbrand™ Trichter aus Kalknatronglas eignet sich ideal für die Verwendung mit Trichterflüssigkeiten in Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ FB56633
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11532423
  • 4.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Trichter aus Klarglas, hergestellt aus Kalknatronglas.
Spezifikation
Spezifikation
55mm
Kalknatronglas
55mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trichter aus Kalknatronglas > Oben: 55 mm Durchmesser; Länge des Stiels: 55mm