Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin
Ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.
Marke:  Molecular Probes™ 434302
649.04 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10354073
  • 854.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.
  • Die Bindungsaktivität von Streptavidin wurde als > 11 Einheiten pro mg Protein bestimmt
  • Eine Einheit der Bindungsaktivität ist definiert als die Menge an Protein, die 1 µg Biotin bindet (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
  • Streptavidin wird in gefriergetrockneter Form in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, geliefert.
  • Mit 1 ml destilliertem oder entionisiertem Wasser rekonstituieren
  • Aufbewahrung bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unkonjugiert
Streptavidin wird in gefriergetrockneter Form in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, geliefert. Mit 1 ml destilliertem oder deionisiertem Wasser rekonstituieren. Bei 4 °C lagern.
Lyophilisiert
5 mg
Nasseis
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZF389914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2024 Catalog Number434302
ChargennummerYL376578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number434302
ChargennummerYE372406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog Number434302
ChargennummerYA369107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number434302
ChargennummerXI364185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog Number434302
Name des Produkts
Molecular Probes™ Streptavidin > 5 mg