Learn More
3M™ Gehörschutzstöpsel
Die 3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1200 sind wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel um bis zu 25 dB abzudämmen.
Marke: 3M™ 7100288287
298.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Komfortabler und langlebiger Gehörschutz mit 3M™ Gehörschutzstöpseln der Serie 1200.
- Diese wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel reduzieren die Lärmbelastung um 25 dB und sind vollständig getestet und geprüft nach EN 352-2.
- Sie sind aus langlebigen, thermoplastischen Elastomeren (TPE) hergestellt. Die spezielle Form mit drei Lamellen verjüngt sich und passt so in die meisten Gehörgänge, für eine bequeme und sichere Passform. Dank der Fingermulden ist das Einführen und Entfernen einfach, bequem und hygienisch.
- Der Gehörschutz wird in einer festen Aufbewahrungsbox mit einem Gürtelclip ausgeliefert, sodass der hygienisch bleibt und die Gehörschutzstöpsel nicht getrennt werden und verloren gehen.
- Die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1271 sind zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar.
Spezifikation
Standard | |
26 dB | |
Flansch | |
No | |
No |
1271 | |
Corded | |
Reusable | |
No |