Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Weibliche Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ 45502-22
 View more versions of this product
Product Code. 11726148
  • 79.60 CHF / 25 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
Description
Description
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 235 °C (455 °F)
  • Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Specifications
Specifications
ISO 9001
Für weibliches Luer x weiblicher Luer-Adapter
Luer-Verbindungselement
Nylon
25/Packung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon > Für weibliches Luer x weiblicher Luer-Adapter