Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ IgM Purification Kit
Bedienerfreundliche Aufreinigung von IgM aus Maus-Aszitesflüssigkeit auf Grundlage von immobilisiertem mannanbindendem Protein; IgM wird in den im Lieferumfang des Kits enthaltenen Puffern gebunden.
Marke: Thermo Scientific™ 44897
1048.05 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Kit zur IgM-Aufreinigung ist eine bedienerfreundliche Affinitätsmatrix mit Puffersystem zur Aufreinigung von IgM aus Aszitesflüssigkeit von Mäusen. Bei der Methode kommt immobilisiertes mannanbindendes Protein (MBP) zum Einsatz, das IgM in den im Lieferumfang des Kits enthaltenen Puffern bindet.
Pierce MBP-Agarose ist gereinigtes mannanbindendes Protein (MBP) (andere Bezeichnungen mannosebindendes Protein bzw. mannosebindendes Lektin, MBL), das auf 4%igem Agarosegranulat immobilisiert wurde. In Kombination mit einem optimierten Puffersystem erlaubt dieses Harz eine temperatur- und calciumabhängige Bindung und spezifische Affinitätsreinigung von Maus-IgM aus Aszitesflüssigkeit und anderen konzentrierten Proben. Das Harz und die wichtigen Puffer sind einzeln oder zusammen in Form eines Komplettkits zur IgM-Reinigung erhältlich; das Kit enthält eine mit MBP-Agarose vorgepackte 5-ml-Säule.
Besondere Merkmale:
Immobilisiertes MBP – das Affinitätssystem auf der Basis von Mannan-bindendem Protein (MBP) ermöglicht die spezifische Aufreinigung von Maus-IgM aus Aszitesflüssigkeit oder die teilweise Isolierung von humanem IgM aus Serum
Vollständiges Kit – das IgM-Aufreinigungskit enthält eine vorgepackte MBP-Säule und gebrauchsfertige Puffer für eine praktische Aufreinigung von mindestens 1,5 mg IgM aus 0,5 ml Aszitproben pro verwendeter Säule
Milde Bedingungen – die nicht denaturierenden, nahezu neutralen Pufferbedingungen gewährleisten die Rückgewinnung funktioneller Antikörper
Wiederverwendbar – stabile Liganden und Harze können regeneriert und mindestens 10 Mal ohne signifikanten Rückgang des Bindungsvermögens wiederverwendet werden
Enthält:
Das Kit enthält eine 5-ml-MBP-Agarose-Säule, Säulenvorbereitungspuffer, IgM-Binde- und Elutionspuffer und eine Säulenverlängerung
Spezifikation
IgM-Aufreinigungskit | |
Agaroseharz, Affinität | |
Lektine | |
Pierce IgM Purification Kit | |
1 Säulen |
Pierce™ | |
Kit | |
IgM-Antikörper | |
Ausreichend für: 10 IgM-Aufreinigungen, jeweils aus 0,5 ml Maus-Aszitesproben • MBP-Agarose-Säule, 5 ml, 1 Säule • IgM-Bindungspuffer, 800 ml • IgM-Elutionspuffer, 500 ml • MBP-Säulenvorbereitungspuffer, 50 ml • Säulenverlängerung Bei 4 °C lagern |