Learn More
IKA™ F 2302 Propellerrührer, 4-flügelig
Ein Standardrührelement, das das zu mischende Material von oben nach unten zieht.
Marke:  IKA™ 0000739000
Artikelnummer. 10518121
  • 739.83 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Lokale Scherkräfte
  • Erzeugt einen axialen Fluss im Gefäß
  • Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
Bestellinformation
DiameterMetricShaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5,9 in.
150 mm
31,5 in.
R 2302
Propeller-Rührwerk
0,5 in.
13 mm
800 mm
max. 600 U/min
AISI 316L/1.4571
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ F 2302 Propellerrührer, 4-flügelig > Rührerdurchmesser: 150 mm; Wellenabmessungen (Durchmesser x Länge): 13 x 800 mm