Learn More
VELP Scientifica™ Universal H-Stand
Das für alle VELP™ Überkopf-Rührer geeignete Universal H-Stand Stativ sorgt für sicheren Stand.
Marke:  VELP Scientifica™ A00000366
263.28 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16584764
  • 282.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragend geeignet für Arbeiten mit Überkopf-Rührern auf dem Labortisch
  • Maximale Standsicherheit dank des H-förmigen Fußes
  • Maximale Beständigkeit dank hochwertiger Materialien wie Aluminium und Edelstahl mit spezieller Chemikalien- und Korrosionsschutzbehandlung
  • Stativ kann an nicht waagerechte Stellflächen angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
Rührerstativ
462 x 430 mm
Name des Produkts
VELP Scientifica™ Universal H-Stand > Universal H-Stand, Abmessungen (L x B x H): 462 x 430 mm, Typ: Rührerstativ