Learn More
Smeg™ Glaswaren GW3060BX Professional-Line Waschgerät
Zur antibakteriellen thermischen Desinfektion. Smeg Instruments Laborglaswaren GW3060 BX Professional Line Waschgerät verfügt über ein elektronisches Türverriegelungssystem für Anwendersicherheit.
Marke:  Smeg™ GW3060BX
Artikelnummer. 12321763
  • 8830.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Waschbar bis zu 95 °C
  • 3 Mikroprozessor-programmierbare elektronische Steuerungen
  • Serieller Anschluss RS232 für den Anschluss an externen Drucker oder PC
  • 128 x 64-Pixel-Grafikdisplay für Meldungen in verschiedenen Sprachen
  • Leistungsstarker Dampfkondensator mit Kaltwasserinjektion
  • Aktive thermodynamische Trocknung
  • Hocheffizienter Dampfkondensator Ecoslim, mit Kaltwasserinjektion
  • Peristaltikpumpe für Flüssigwaschmittel, Flüssigneutralisator
  • Installation von zwei zusätzlichen Peristaltikpumpen möglich
  • Waschkammer und Innentür sind aus AISI 316L- Edelstahl gefertigt
  • Die Außenwände bestehen aus AISI 304-Edelstahl
  • Zwei unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
  • Enthält Wasserenthärter mit Salzsensor
  • Anschlüsse für Kaltwasser, Warmwasser und entmineralisiertes Wasser
  • Enthält keine Wagen
  • Programme: 20 voreingestellt, 10 frei
  • Außenabmessungen: L x T x H: 600 x 640 x 850 mm
  • Interne Arbeitsmaße L x T x H: 525 x 490 x 570 mm
Spezifikation
Spezifikation
Glasreinigungsgerät der Professional-Linie
3/N/PE max. 7kW
50 Hz
GW3060BX.
400 V
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Smeg™ Glaswaren GW3060BX Professional-Line Waschgerät > Glaswaren GW3060BX Professional-Line Waschgerät