Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Buchner Funnels with Fixed Perforated Plates
For suction filtration applications
Marke:  Fisherbrand™ FB966F
16.34 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17892336
  • 19.76 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For suction filtration applications
  • Autoclavable
  • Highly resistant to chemical attack
  • Without cover
  • Glazed inside and outside with the exception of the rim
Spezifikation
Spezifikation
10.5cm
Porzellan
Ja
Suction filtration applications
Fixed perforated plate
4.5mm
Büchner-Trichter
320 mL
16 cm
100mm
90mm
Jeweils
0.41kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Porcelain Buchner Funnels with Fixed Perforated Plates > Height: 160mm; Top outer dia.: 105mm; Bottom inner dia.: 92mm