Learn More
Quickfit™ Dichtungsringe aus Silikon für Gewinderohre aus Glas
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
5.20 CHF - 79.30 CHF
Spezifikation
Material Silikon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Öffnung Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Öffnung Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12919283
Unterlagen ansehen
Quickfit
QR28/11
10,5 bis 11,5mm Gewindegröße:28mm
79.30 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12969273
Unterlagen ansehen
Quickfit
QR18/7
7 bis 8.5 mm Gewindegröße:18mm
24.10 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12959273
Unterlagen ansehen
Quickfit
QR13/6
6 bis 7 mm Gewindegröße:13mm
16.50 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12999273
Unterlagen ansehen
Quickfit
QR24/11
10.5 bis 11.5 mm Gewindegröße:24mm
42.15 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12979273
Unterlagen ansehen
Quickfit
QR24/6
6 bis 7 mm Gewindegröße:24mm
41.45 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12989273
Unterlagen ansehen
Quickfit
QR24/9
8.5 to 9.5mm Gewindegröße:24mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11392075
Unterlagen ansehen
Quickfit
QR28/18
18.0 to 19.0mm Gewindegröße:28mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15187193
Unterlagen ansehen
Quickfit
QR28/6
6 bis 7mm Gewindegröße:28mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11302085
Unterlagen ansehen
Quickfit
QR28/6
6 bis 7mm Gewindegröße:28mm
68.90 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
  • Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
  • Schraubverschlüsse aus Melamin mit obenliegender Öffnung
  • Silikongummiringe mit PTFE-Unterlegscheiben
Um festzustellen, welche Komponenten benötigt werden, überprüfen Sie i) die Größe des Glasgewindes (die Größenbezeichnung bezieht sich auf den AD des Gewindes in mm), ii) den AD von Probenröhrchen, Thermometer, Sonde usw., die durch den Schraubverschluss geführt werden sollen. iii) Denken Sie daran, den entsprechenden Verschluss, Unterlegscheibe und Ring separat zu bestellen
Spezifikation
Spezifikation
Silikon