Learn More
Quickfit™ Dichtungsringe aus Silikon für Gewinderohre aus Glas
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
Marke: Quickfit QR24/9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
- Zum Gebrauch mit Quickfit™ Glasschraubgewinde
- Melamin-Schraubgewinde mit Öffnung oben
- Silikongummiringe mit PTFE-Scheiben
Spezifikation
8.5 to 9.5mm | |
Gewindegröße:24mm | |
Rubber ring |
Quickfit™ Glasschraubgewinde | |
Silicone |