Learn More
Quickfit™ Dichtungsringe aus Silikon für Gewinderohre aus Glas
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
Marke: Quickfit QR28/18
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
- Zum Gebrauch mit Quickfit™ Glasschraubgewinde
- Melamin-Schraubgewinde mit Öffnung oben
- Silikongummiringe mit PTFE-Scheiben
Spezifikation
18.0 to 19.0mm | |
Quickfit™ Glasschraubgewinde | |
Silikon |
Used with Quickfit™ screw thread Glass joint | |
Gewindegröße:28mm | |
Rubber ring |