Learn More
Quickfit™ Dichtungsringe aus Silikon für Gewinderohre aus Glas
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
Marke: Quickfit QR24/11
39.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
- Zum Gebrauch mit Quickfit™ Glasschraubgewinde
- Melamin-Schraubgewinde mit Öffnung oben
- Silikongummiringe mit PTFE-Scheiben
Spezifikation
10.5 bis 11.5 mm | |
Gewindegröße:24mm | |
Gummiring |
Quickfit™ Glasschraubgewinde | |
Silikonkautschuk |