Learn More
Quickfit™ Dichtungsringe aus Silikon für Gewinderohre aus Glas
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
Marke:  Quickfit QR28/11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12919283
  • 79.30 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
  • Zum Gebrauch mit Quickfit™ Glasschraubgewinde
  • Melamin-Schraubgewinde mit Öffnung oben
  • Silikongummiringe mit PTFE-Scheiben
Zur Bestimmung der benötigten Komponenten: i) Die Größe des Glasschraubgewindes prüfen (Größenangabe bezieht sich auf den Außendurchmesser des Gewindes in mm) ii) Außendurchmesser von Probenröhrchen, Thermometern, Sonden usw. prüfen, die durch die Schraubkappe durchgeführt werden sollen iii) Entsprechende Kappen, Scheiben und Ringe müssen separat bestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10,5 bis 11,5mm
Gewindegröße:28mm
Gummiring
Quickfit™ Glasschraubgewinde
Silikon