Learn More
Quickfit™ Dichtungsringe aus Silikon für Gewinderohre aus Glas
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
Marke:  Quickfit QR28/6
63.84 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11302085
  • 68.90 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
  • Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
  • Schraubverschlüsse aus Melamin mit obenliegender Öffnung
  • Silikongummiringe mit PTFE-Unterlegscheiben
Um festzustellen, welche Komponenten benötigt werden, überprüfen Sie i) die Größe des Glasgewindes (die Größenbezeichnung bezieht sich auf den AD des Gewindes in mm), ii) den AD von Probenröhrchen, Thermometer, Sonde usw., die durch den Schraubverschluss geführt werden sollen. iii) Denken Sie daran, den entsprechenden Verschluss, Unterlegscheibe und Ring separat zu bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 bis 7mm
Quickfit™ Glasgewinde
Gewindegröße:28mm
Gummiring
Für die Verwendung mit Quickfit Schraubgewinden aus Glas
10 Packung
Silikon